Fortfahren mit
SML0815
YMU1
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-[2-(4,6-Dimethyl-3-oxoisothiazolo[5,4-b]pyridin-2(3H)-yl)acetyl]-1-piperazinecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 4-(2-(4,6-dimethyl-3-oxoisothiazolo[5,4-b]pyridin-2(3H)-yl)acetyl)piperazine-1-carboxylate
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 90,90
€ 77,26
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 348,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H22N4O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
378.45
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 77,26
Listenpreis€ 90,90Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1[n]([c](c3c1nc(cc3C)C)=O)CC(=O)N2CCN(CC2)C(=O)OCC
InChI
1S/C17H22N4O4S/c1-4-25-17(24)20-7-5-19(6-8-20)13(22)10-21-16(23)14-11(2)9-12(3)18-15(14)26-21/h9H,4-8,10H2,1-3H3
InChI key
XXUFNNVFZFVKGP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
YMU1 is a cell-permeable and nontoxic inhibitor of hTMPK (thymidylate kinase) that sensitizes tumor cells to doxorubicin in vitro and in vivo.
YMU1 is a cell-permeable and nontoxic inhibitor of hTMPK (thymidylate kinase).
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2794SML1381SML1237
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear, DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
color
white to light brown
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)