Merck
SML2364
4-Androstendion
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-Androsten-3,17-dion, Androtex
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
250 MG
€ 55,40
500 MG
€ 112,00
€ 55,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H26O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.41
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
2059239
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)C(=O)CC[C@@]24[H]
InChI
1S/C19H26O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-16H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
InChI key
AEMFNILZOJDQLW-QAGGRKNESA-N
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
drug control
USDEA Schedule III
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
Quality Level
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
A3009G5168700356P
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.00% (TLC)
assay
≥89% (HPLC)
assay
>99% (TLC)
drug control
USDEA Schedule III
drug control
-
drug control
-
drug control
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
chloroform: 49-51 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
light yellow
color
-
Biochem/physiol Actions
Testosteron-Vorstufe und Metabolit mit androgener Aktivität
Testosteron-Vorstufe und Metabolit mit androgener Aktivität; kann das Risiko von Prostata- und Bauchspeicheldrüsenkrebs erhöhen.
4-Androstenedione, commonly known as Androstenedione, is an endogenous androgen steroid hormone. 4-Androstenedione functions as an intermediate in the biosynthesis of testosterone, estradiol and estrone. Recent studies indicate that 4-Androstenedione is involved in aromatase inhibitors induce painful musculoskeletal symptoms (AIMSS) by activation of TRPA1.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Francesco De Logu et al.
Cancer research, 76(23), 7024-7035 (2016-10-21)
Aromatase inhibitors (AI) induce painful musculoskeletal symptoms (AIMSS), which are dependent upon the pain transducing receptor TRPA1. However, as the AI concentrations required to engage TRPA1 in mice are higher than those found in the plasma of patients, we hypothesized