Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 178,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 713,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
(Z)-Guggulsteron, ≥89% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥89% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤5.4% E-form
color
light yellow
solubility
DMSO: 5 mg/mL
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)\C(=C\C)C(=O)C[C@@]24[H]
InChI
1S/C21H28O2/c1-4-16-19(23)12-18-15-6-5-13-11-14(22)7-9-20(13,2)17(15)8-10-21(16,18)3/h4,11,15,17-18H,5-10,12H2,1-3H3/b16-4+/t15-,17+,18+,20+,21-/m1/s1
InChI key
WDXRGPWQVHZTQJ-OSJVMJFVSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥89% (HPLC), powder | description phyproof® Reference Substance | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form solid | form - | form powder |
| assay ≥89% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility DMSO: ≥20 mg/mL |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?