Größe auswählen
€ 77,09
€ 295,00
€ 77,09
Listenpreis€ 90,70Sparen Sie 15%Über diesen Artikel
Fortfahren mit
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(N[C@@H]1C[C@](C[C@@H](O)[C@]2([H])[C@]3([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4([H])[C@@H](CCC(O)=O)C)([H])[C@]3(C)CC1)=O
InChI key
SHKXZIQNFMOPBS-OOMQYRRCSA-N
Verwandte Kategorien
1 of 4
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay >99% (TLC) | assay >99% (TLC) |
| form powder | form powder | form powder | form methanol solution |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C (−15°C to −25°C) |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color white to beige | color - | color - |
Biochem/physiol Actions
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SML2352-5MG | 04061838526373 |
| SML2352-25MG | 04061838526366 |