Fortfahren mit
SML2194
SNS-314 mesylate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-(3-Chlorophenyl)-3-(5-(2-(thieno[3,2-d]pyrimidin-4-ylamino)ethyl)thiazol-2-yl)urea methanesulfonate, N-(3-Chlorophenyl)-N′-[5-[2-(thieno[3,2-d]pyrimidin-4-ylamino)ethyl]-2-thiazolyl]urea methanesulfonate, SNS 314, SNS 314 mesylate, SNS314, SNS314 mesylate
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 58,10
€ 49,38
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 234,00
€ 198,90
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H15ClN6OS2 · CH4O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
527.04
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated, under inert gas
€ 49,38
Listenpreis€ 58,10Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated, under inert gas
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)C.[s]1c(ncc1CCNc3ncnc4c3[s]cc4)NC(=O)Nc2cc(ccc2)Cl
InChI
1S/C18H15ClN6OS2.CH4O3S/c19-11-2-1-3-12(8-11)24-17(26)25-18-21-9-13(28-18)4-6-20-16-15-14(5-7-27-15)22-10-23-16;1-5(2,3)4/h1-3,5,7-10H,4,6H2,(H,20,22,23)(H2,21,24,25,26);1H3,(H,2,3,4)
InChI key
FYCODPVDEFFWSR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent and selective pan-aurora kinase inhibitor that binds aurora kinase in the DFG-in conformation and exhibits anticancer efficacy in vitro and in vivo.
SNS-314 is a potent pan-aurora kinases inhibitor (IC50 = 9/31/3 nM against aurora kinase A/B/C or aurora 2/1/3) that binds aurora kinase in the DFG-in conformation and exhibits great selectivity against a panel of 219 kinases (>5-, >12-, >14-, >15-, >82-, >84-fold selectivity for aurora A over TrkB, TrkA, Flt4, Fms, DDR2, Axl, respectively; >100-fold selectivity over c-Raf and the remaining kinases). SNS-314 downregulates cellular histone H3 Ser10 (HH3 Ser10) phosphorylation (IC50 <16 nM) and exhibits potent antiproliferation activity in HCT116 human colon cancer cultures in vitro (IC50 = 5 nM). When applied in vivo, HCT116 likewise reduces pHH3 (Ser10) level in tumor tissue (by 75-100% 6 hrs post 50 mg/kg i.p. dosage) and suppresses tumor growth (100 mg/kg/day, 5 days on, 9 days off; 150 mg/kg biweekly x3), as well as potentiates docetaxel antitumor efficacy in a mouse HCT116 xenograft model in vivo (42.5 mg SNS-314/kg followed by 10 mg docetaxel/kg 24 hr later; biweekly x3).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1880SML0870SML1741
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated, under inert gas
storage condition
-
storage condition
(dry room)
storage condition
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)