Fortfahren mit
SML2100
RIPA-56
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-Benzyl-N-hydroxy-2,2-dimethylbutanamide, RIPA56
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 54,40
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 142,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H19NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.30
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 54,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(O)(Cc1ccccc1)C(=O)C(CC)(C)C
InChI
1S/C13H19NO2/c1-4-13(2,3)12(15)14(16)10-11-8-6-5-7-9-11/h5-9,16H,4,10H2,1-3H3
InChI key
AVYVHIKSFXVDBG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Highly potent and selective receptor interacting protein 1 kinase (RIP1; RIPK1) type III inhibitor with in vitro and in vivo efficacy against necroptosis.
RIPA-56 is a metabolically stable type III kinase inhibitor that targets receptor-interacting protein 1 kinase (RIP1; RIPK1) in a highly potent and selective manner (RIP1 IC50 = 13 nM) by locking RIP1 in its inactive form, exhibiting no inhibitory potency toward RIP3, IDO or a panel of multiple kinases (tested at 10, 200, and 5 μM, respectively). RIPA-56 protects against TNFα-induced necroptosis (necrosis) upon apoptosis/NF-κB pathway blockage (EC50 = 27 nM/murine L929 and 28 nM/human HT-29 cells) in cultures as well as TNFα-induced mortality and multiorgan damage in a murine model of systemic inflammatory response syndrome (SIRS) in vivo (100% survival rate with 3 mg/kg/12 h or single 6 mg/kg i.p.) with good pharmacokinetics and bioavailability (F post 10 mg/kg p.o. or i.p. dosing = 22% and 100%, respectively, of 2 mg/kg i.v.). Long-term daily RIPA-56 supplementation (150 or 300 mg/kg in chow) is reported to prevent aging-associated deterioration of the male reproductive system in mice.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1604L6920M9440
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), powder
description
>98% (HPLC), powder
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥19 mg/mL
solubility
DMSO: soluble 18 mg/mL, H2O: insoluble
color
white to beige
color
white to beige
color
white to tan
color
red-brown
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)