Fortfahren mit
L6920
LFM-A13
≥98% (HPLC), powder
Synonym(e):
α-Cyano-β-hydroxy-β-methyl-N-(2,5-dibromophenyl)propenamide, (2Z)-2-Cyano-N-(2,5-dibromophenyl)-3-hydroxy-2-butenamide; a-Cyano-b-hydroxy-b-methyl-N-(2,5-dibromophenyl)propenamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 102,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H8Br2N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
360.00
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 102,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥19 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C(O)=C(/C#N)C(=O)Nc1cc(Br)ccc1Br
InChI
1S/C11H8Br2N2O2/c1-6(16)8(5-14)11(17)15-10-4-7(12)2-3-9(10)13/h2-4,16H,1H3,(H,15,17)/b8-6-
InChI key
UVSVTDVJQAJIFG-VURMDHGXSA-N
Biochem/physiol Actions
LFM-A13 is a potent and selective inhibitor of Bruton′s tyrosine kinase (BTK)
LFM-A13 is an inhibitor of the nonreceptor tyrosine kinase Bruton′s tyrosine kinase (Btk), a new molecular target for treatment of B-cell lymphoma and autoimmune disorders. LFMA13 inhibited recombinant BTK with an IC50 value of 2.5microM with 100-fold lower inhibitory activity against a number of other protein kinases including JAK1, JAK2, EGFR, IRK, IKK, and CDK1, 2 and 3, as well as several other related kinases
Features and Benefits
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1979SML1992SML1193
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: ≥19 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to tan
color
white to beige
color
yellow to orange
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)