Fortfahren mit
SML2076
ONO-AE3-208
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-(4-Cyano-2-(2-(4-fluoronaphthalen-1-yl)propanamido)phenyl)butanoic acid, 4-Cyano-2-[[2-(4-fluoro-1-naphthalenyl)-1-oxopropyl]amino]benzenebutanoic acid, AE3-208
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 128,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 522,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H21FN2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
404.43
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 128,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C1=C(C=CC=C2)C2=C(F)C=C1)C(NC3=CC(C#N)=CC=C3CCCC(O)=O)=O
InChI
1S/C24H21FN2O3/c1-15(18-11-12-21(25)20-7-3-2-6-19(18)20)24(30)27-22-13-16(14-26)9-10-17(22)5-4-8-23(28)29/h2-3,6-7,9-13,15H,4-5,8H2,1H3,(H,27,30)(H,28,29)
InChI key
MTDIMKNAJUQTIO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ONO-AE3-208 is an orally active prostaglandin E2 receptor 4 (EP4)-selective antagonist (Ki in nM = 1.3/EP4, 30/EP3, 790/FP and 2400/TP; Ki >10 μM for prostanoid receptors DP, EP1, EP2, IP). Both EP4-/- mice and ONO-AE3-208-treated wild-type mice (10 mg/kg/day in drinking water) are shown to develop severe symptoms (diarrhea, hemoccult, weight loss) in a murine model of DSS-induced colitis. ONO-AE3-208 is also reported to promote ductus arteriosus constriction among fetal and neonatal rats in vivo (10 mg/kg administered orogastrically). In addition, ONO-AE3-208 is demonstrated to effectively inhibit 1 ng/mL IL-1β-induced HUVEC migration in vitro (53% and 75% inhibition by 1 or 10 μM AE3-208, repectively) and block IL-1β (30 ng/Hydron pellet implant)-induced angionesis in mouse corneas in vivo (1 mg/kg/day p.o.).
Orally available prostaglandin E2 receptor 4 (EP4)-selective antagonist with in vitro and in vivo efficacy.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2080SML2281SML1492
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
orange to brown
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)