Fortfahren mit
SML1492
UMI-77
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-[[4-[[(4-Bromophenyl)sulfonyl]amino]-1-hydroxy-2-naphthalenyl]thio]-acetic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 104,00
€ 88,40
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 336,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H14BrNO5S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
468.34
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 88,40
Listenpreis€ 104,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=C(SCC(O)=O)C=C(NS(C2=CC=C(Br)C=C2)(=O)=O)C3=CC=CC=C31
InChI
1S/C18H14BrNO5S2/c19-11-5-7-12(8-6-11)27(24,25)20-15-9-16(26-10-17(21)22)18(23)14-4-2-1-3-13(14)15/h1-9,20,23H,10H2,(H,21,22)
InChI key
WUGANDSUVKXMEC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
UMI-77 is an inhibitor of Induced myeloid leukemia cell differentiation protein Mcl-1, a member of the Bcl-2 family that inhibits apoptosis. UMI-77 acts by binding to the BH3-binding groove of Mcl-1, blocking the heterodimerization of Mcl-1/Bax and Mcl-1/Bak. UMI-77 is selective for Mcl-1 over other members of the antiapoptotic Bcl-2 family with a Ki of 490 nM. It inhibited cell growth and induced apoptosis in pancreatic cancer cells.
UMI-77 is an inhibitor of Induced myeloid leukemia cell differentiation protein Mcl-1.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2076SML2537SML2118
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)