Fortfahren mit
SML2072
OX03050
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(E)-3-(4-Styrylphenoxy)propan-1-ol, 3-[4-[(1E)-2-Phenylethenyl]phenoxy]-1-propanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 339,00
€ 288,15
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H18O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.32
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 288,15
Listenpreis€ 339,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
OX03050 is a metabolically stable, potent and selective squalene synthase inhibitor that upregulates the Low-Density Lipoprotein Receptor (LDLR) in mouse and in human liver cell lines. OX03050 used in conjunction with statin acts synergistically to increase LDLR expression
metabolically stable, potent and selective squalene synthase inhibitor that upregulates the LDLR in mouse and in human liver cell lines.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1037SML2212SML2544
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
OX03050 for statin synergistic effects
-
high purity RWJ 67657 for scientific research, RWJ 67657 p38 MAP kinase selective inhibitor, RWJ 67657 CAS 215303-72-3, Sigma-Aldrich RWJ 67657 MAP kinase inhibitor, research grade RWJ 67657 inhibitor, RWJ 67657 p38α p38β inhibitor, p38 MAPK inhibitor for inflammatory disease studies, p38 MAPK inhibitor RWJ 67657 in vivo studies, RWJ 67657 TNF-α IL-1β release inhibitor, RWJ 67657 4-(4-Fluorophenyl)-1-(3-Phenylpropyl)-imidazole, RWJ 67657 anti-inflammatory agent for research, RWJ 67657 cardioprotective compound, RWJ 67657 inhibitor p38 MAP kinase, RWJ 67657 for laboratory use
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)