Fortfahren mit
SML2063
Davunetide trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
AL-108, Asn-Ala-Pro-Val-Ser-Ile-Pro-Gln, L-Asparaginyl-L-alanyl-L-prolyl-L-valyl-L-seryl-L-isoleucyl-L-prolyl-L-Glutamine, NAP, NAP peptide, NAPVSIPQ
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 409,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C36H60N10O12 · xC2HF3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
824.92 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
€ 409,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
composition
Peptide content, ≥60%
color
white to beige
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
N2([C@@H](CCC2)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H]1N(CCC1)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CC(=O)N)C)C(C)C)CO)[C@H](CC)C
InChI
1S/C36H60N10O12/c1-6-18(4)28(35(56)46-14-8-9-23(46)31(52)41-21(36(57)58)11-12-25(38)48)44-30(51)22(16-47)42-33(54)27(17(2)3)43-32(53)24-10-7-13-45(24)34(55)19(5)40-29(50)20(37)15-26(39)49/h17-24,27-28,47H,6-16,37H2,1-5H3,(H2,38,48)(H2,39,49)(H,40,50)(H,41,52)(H,42,54)(H,43,53)(H,44,51)(H,57,58)/t18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,27-,28-/m0/s1
InChI key
DWLTUUXCVGVRAV-XWRHUKJGSA-N
Biochem/physiol Actions
Davunetide (NAPVSIPQ; NAP) is an eight amino acid peptide identified as the active component of activity-dependent neuroprotective protein (ADNP). It has been found to be neuro-protective at femtomolar concentrations in vitro against the neural toxicity of a wide range of compounds. Davunetide has been investigated for Parkinson′s disease and schizophrenia and in clinical trials for Alzheimner′s Disease, targeting microtubule-tau Interaction.
Neuroprotective peptide; the neuronal tubulin-preferring agent
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E3285SML2083SML2899
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥96% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
color
white to beige
color
white
color
white to beige
color
white to beige
composition
Peptide content, ≥60%
composition
-
composition
-
composition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)