Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 126,00 € 107,10 |
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 511,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C63H107N23O16S · xC2HF3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1474.73 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
Assay:
≥96% (HPLC)
Form:
powder
€ 107,10
Listenpreis€ 126,00Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥96% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
(Ala13)-Apelin-13 corresponds to Apelin-13 with a Phe-to-Ala substitution at the C-terminus (F13A) and functions as an antagonist against apelin-dependent APJ functions both in cultures and in animal studies in vivo.
Apelin-13 with a Phe-to-Ala substitution at the C-terminus (F13A) and functions as an antagonist against apelin-dependent APJ functions.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form lyophilized powder |
| assay ≥96% (HPLC) | assay ≥96% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
![[Ala13]-Apelin-13 trifluoroacetate salt ≥96% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/346/676/5f14b32d-4b38-4271-9545-b918d0021073/640/5f14b32d-4b38-4271-9545-b918d0021073.jpg)
![[Pyr1]-Apelin-13 trifluoroacetate salt ≥96% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/391/809/a864cd5a-3260-42cf-93ae-cb4754f4e4ad/640/a864cd5a-3260-42cf-93ae-cb4754f4e4ad.jpg)