Fortfahren mit
SML2061
ST1926
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(2E)-3-(4′-Hydroxy-3′-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl[1,1′-biphenyl]-4-yl)-2-propenoic acid, Adarotene, ST 1926
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 88,30
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 358,00
€ 304,30
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H26O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
374.47
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 88,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1c(cc(cc1)c5ccc(cc5)\C=C\C(=O)O)C32CC4CC(C3)CC(C2)C4
InChI
1S/C25H26O3/c26-23-7-6-21(20-4-1-16(2-5-20)3-8-24(27)28)12-22(23)25-13-17-9-18(14-25)11-19(10-17)15-25/h1-8,12,17-19,26H,9-11,13-15H2,(H,27,28)/b8-3+
InChI key
QAWBIEIZDDIEMW-FPYGCLRLSA-N
Biochem/physiol Actions
ST1926 is an atypical retinoid that is able to overcome resistance to ATRA. ST1926 appears to induce apoptosis by production of DNA double-strand breaks (DSB) and chromosomal lesions during the S phase of the cell cycle.
atypical retinoid
ST1926 is considered to be more apoptotic than CD437. It is much effective in mobilizing calcium than CD437. ST1926 repress toll-like receptor 4 (TLR4)/myeloid differentiation factor 88 (MyD88) signal pathway to disable the actions of nuclear factor-κB (NF-κB). It has the ability to repress inflammation response and ROS synthesis in lung epithelial cells in vitro.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2039SML2190SML2798
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)