Fortfahren mit
SML2039
SAK3
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
8′-Methyl-2′,4-dioxo-2-(1-piperidinyl)-spiro[2-cyclopentene-1,3′(2′H)-imidazo[1,2-a]pyridine]-3-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 8′-methyl-2′,4-dioxo-2-(piperidin-1-yl)-2′H-spiro[cyclopent[2]ene-1,3′-imidazo[1,2-a]pyridine]-3-carboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 101,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 356,00
€ 302,60
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H23N3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
369.41
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 101,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(OCC)C1=C(C2(CC1=O)N3C=CC=C(C3=NC2=O)C)N4CCCCC4
InChI key
WZHBYTVHUFURPY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent and orally active Cav3.1 & Cav3.3 T-type voltage-gated Ca2+ channel (T-VGCC) enhancer with in vivo cognitive deficits-improving efficacy.
SAK3 is a potent and orally active spiroimidazopyridine derivative that enhances Cav3.1 and Cav3.3, but not Cav3.2, T-type voltage-gated Ca2+ channel (T-VGCC) activity (∼20% peak current increase with 0.1 nM SAK3 by whole-cell patch-clamp using human Cav3.1 or Cav3.3 transfected neuro2A; no effect up to 10 nM using Cav3.2 transfectant). Acute SAK3 oral administration (0.5 mg/kg) significantly enhances hippocampal CA1 region acetylcholine (ACh) release in naïve mice, as well as increases hippocampal ACh levels and improves memory deficits among olfactory-bulbectomized (OBX) mice. Daily SAK3 oral administration 24 hrs following hypothyroidism induction by methimazole (MMI) is efficacious against MMI-induced medial septum (MS) cholinergic neurons loss (0.5-1 mg/kg/day) and cognitive deficits (1 mg/kg/day).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1410SML2723SML1315
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)