Merck
SML2028
Sigma-Aldrich
GA11
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2,6-Diphenylimidazo[1,2-a]pyridine
Größe auswählen
5 MG
€ 83,60
25 MG
€ 270,00
€ 83,60
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
€ 83,60
25 MG
€ 270,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H14N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
€ 83,60
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to brown
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C12=NC(C3=CC=CC=C3)=CN1C=C(C4=CC=CC=C4)C=C2
InChIKey
LETMYYZWCFHZLY-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
GA11 is a BBB penetrant and potent inhibitor of ALDH
GA11 is a BBB penetrant and potent inhibitor of ALDH that inhibits the growth of mesenchymal (MES) glioma spheres. Also GA11 inhibits tumor growth in a murine GSC-derived xenograft model of glioblastoma.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)