Fortfahren mit
SML1976
DIM-C-pPhCO2Me
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-(di-1H-Indol-3-ylmethyl)-benzoic acid methyl ester, Benzoic acid, 4-(di-1H-indol-3-ylmethyl)-, methyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 478,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H20N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
380.44
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 478,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
pink to light red
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(OC)C1=CC=C(C(C2=CNC3=C2C=CC=C3)C4=CNC5=CC=CC=C54)C=C1
InChI
1S/C25H20N2O2/c1-29-25(28)17-12-10-16(11-13-17)24(20-14-26-22-8-4-2-6-18(20)22)21-15-27-23-9-5-3-7-19(21)23/h2-15,24,26-27H,1H3
InChI key
BBAOKSZCULLDIW-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DIM-C-pPhCO2Me is a NR4A1 (Nur77) antagonist that exhibit potent anticancer activity in pancreatic, colon, breast, kidney, and rhabdomyosarcoma cells. DIM-C-pPhCO2Me decreases expression of PAX3-FOXO1A and β1-integrin proteins in Rh30 rhabdomyosarcoma and MDA-MB-231 breast cancer cells. DIM-C-pPhCO2Me inhibits migration of Rh30 and MDA-MB-231 cancer cells.
NR4A1 (Nur77) antagonist that exhibit potent anticancer activity
DIM-C-pPhCO2Me is also known as 1,1-bis(3′-indolyl)-1-(p-carboxymethylphenyl)methane. In pancreatic and colon cancer cells, DIM-C-pPhCO2Me plays an inhibitory role on cell migration. DIM-C-pPhCO2Me prevents the action of mechanistic target of rapamycin (mTOR) and reduces the multiplication and survival of cancer cells. It stimulates reactive oxygen species (ROS) in various cancer cell lines.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2465SML1726S1697
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
H2O: >5 mg/mL
color
pink to light red
color
faint yellow to dark orange
color
off-white to purple
color
white
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)