Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 108,00 € 91,80 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 347,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H7F5N4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
302.16
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 91,80
Listenpreis€ 108,00Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NCC(F)(F)C(F)(F)F)CN1C=CN=C1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7F5N4O3/c9-7(10,8(11,12)13)4-15-5(18)3-16-2-1-14-6(16)17(19)20/h1-2H,3-4H2,(H,15,18)
InChI key
JGGDSDPOPRWSCX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
A 2-nitroimidazole-based hypoxia marker
EF5 is a 2-nitroimidazole-based hypoxia marker corresponding to a pentafluorinated derivative of the hypoxic cell-radiation sensitizer etanidazole. Under low oxygen (hypoxic) condition, reductive activation of its 2-nitroimidazole moiety leads to enhanced EF5 adduct formation with protein thiols and reduced glutathione. The pentafluorination derivatization substantially decreases the proportion of low molecular weight hydrolytic fragmentation of the adducts, making EF5 superior to etanidazole when utilized as a hypoxia marker by immunohistological staining.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to very dark brown | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?