Fortfahren mit
SML2682
RIPGBM
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-(3-(Benzylamino)-1,4-dioxo-1,4-dihydronaphthalen-2-yl)-N-(4-fluorobenzyl)acetamide, N-[1,4-Dihydro-1,4-dioxo-3-[(phenylmethyl)amino]-2-naphthalenyl]-N-[(4-fluorophenyl)methyl]acetamide, cRIPGBM precursor
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 71,10
€ 60,43
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 287,00
€ 243,95
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H21FN2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
428.45
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 60,43
Listenpreis€ 71,10Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faint brown to very dark brown-red
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C(N(CC2=CC=C(F)C=C2)C(C)=O)=C(NCC3=CC=CC=C3)C(C4=C1C=CC=C4)=O
InChI
1S/C26H21FN2O3/c1-17(30)29(16-19-11-13-20(27)14-12-19)24-23(28-15-18-7-3-2-4-8-18)25(31)21-9-5-6-10-22(21)26(24)32/h2-14,28H,15-16H2,1H3
InChI key
COATXBHZYVUJQP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally active, brain-penetrant, GBM CSCs-selective apoptosis inducer with efficacy in a murine orthotopic xenograft model of glioblastoma multiforme in vivo.
RIPGBM is a brain-penetrant, orally available, glioblastoma multiforme (GBM) cancer stem cells (CSCs)-selective apoptosis inducer (GBM-1/-5/-39 EC50 = 220/290/890 nM; human neural progenitor cells (NPCs)/astrocytes/lung fibroblasts EC50 = 1.7/2.8/3.5 μM) with in vivo efficacy against intracranial human GBM orthotopic xenograft tumor growth in mice (50 mg/kg bid. po.). RIPGBM undergoes a cell type-selective metabolic redox conversion to preferentially form in GBM CSCs the derivative cRIPGBM that binds receptor-interacting protein kinase 2 (RIPK2, RIP2) and promotes the formation of a proapoptotic RIPK2/caspase-1 complex.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1887SML1639SML2333
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
faint brown to very dark brown-red
color
white to beige
color
white to beige
color
off-white to blue-gray
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)