Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 89,30 € 75,90 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H13N5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.30
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 75,90
Listenpreis€ 89,30Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)C(N/N=C/C1=C(N)C=CC=N1)=S
InChI
1S/C9H13N5S/c1-14(2)9(15)13-12-6-8-7(10)4-3-5-11-8/h3-6H,10H2,1-2H3,(H,13,15)/b12-6+
InChI key
DQVSEUUIXQTWRB-WUXMJOGZSA-N
Biochem/physiol Actions
3-AP-Me is a dimethyl derivative of the ribonucleotide reductase inhibitor 3-AP (SML0568). 3-AP-Me is a potent inducer of ER stress and the unfolded protein response in cancer cell lines, incuding IRE1, PERK and ATF6 activity. Treatment with 3-AP-Me induces CHOP expression, phosphorylation of eIF2α, up-regulation of ATF4 and Bim, and causes mitochondrial membrane depolarization and apoptosis.
3-AP-Me is a potent inducer of ER stress.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: >50 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color - | color white to beige |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?