Fortfahren mit
SML1852
8-Aminoguanosine
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2,8-Diamino-inosine, NSC 90390
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 62,60
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14N6O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
298.26
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 62,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to brown
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=NC(C2=C(N1)N([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C(N)=N2)=O
InChI
1S/C10H14N6O5/c11-9-14-6-3(7(20)15-9)13-10(12)16(6)8-5(19)4(18)2(1-17)21-8/h2,4-5,8,17-19H,1H2,(H2,12,13)(H3,11,14,15,20)
InChI key
FNXPTCITVCRFRK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
8-Aminoguanosine, a guanosine derivative, is an orally available and highly efficacious potassium-sparing diuretic/natriuretic that increased sodium excretion by 26.2-fold and decrease potassium excretion by 69.1%. 8-Aminoguanosine increases glucose excretion by 12.2-fold. Also 8-Aminoguanosine suppressed deoxycorticosterone/salt-induced hypertension.
Orally available and highly efficacious potassium-sparing diuretic/natriuretic
8-Aminoguanosine is known to stimulate diuresis, natriuresis, glucosuria and antikaliuresis. It is an analog of guanosine, that can block purine nucleoside phosphorylase, in vitro and in intact lymphoid cells. 8-aminoguanosine triphosphate can be used to block GTP (guanosine triphosphate) cyclohydrolase I from human liver and Escherichia coli.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1856SML0628SML0376
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
0.1 M NaOH: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: >2 mg/mL (warmed)
color
white to brown
color
white to beige
color
white to beige
color
light yellow to light brown
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)