Fortfahren mit
SML1681
Endosidin2
≥98% (HPLC), EXO70 Inhibitor, powder
Synonym(e):
(E)-3-Fluoro-N′-(4-hydroxy-3-iodo-5-methoxybenzylidene)benzohydrazide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 104,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 419,00
€ 356,15
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H12FIN2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
414.17
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 104,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Endosidin2, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC1=CC(C(N/N=C/C2=CC(OC)=C(O)C(I)=C2)=O)=CC=C1
InChI
1S/C15H12FIN2O3/c1-22-13-6-9(5-12(17)14(13)20)8-18-19-15(21)10-3-2-4-11(16)7-10/h2-8,20H,1H3,(H,19,21)/b18-8+
InChI key
UIADDCURKKFTFW-QGMBQPNBSA-N
Biochem/physiol Actions
Endosidin2 is a cell-permeable benzylidene-benzohydrazide based compound that binds to the exocyst component of 70 kDa (EXO70) subunit of exocyst complex (Kd = 253 μM for interaction with EXO70A1) and reduces exocytosis and endosomal recycling in plant and mammalian cells. Displays good aqueous stability. Endosidin2 has shown to disrupt the trafficking of proteins between the plasma membrane and endosome, which leads to enhanced trafficking to the vacuole for degradation. It is reported to inhibit the recycling of endocytosed transferrin to plasma membrane in HeLa cells, and can target multiple isoforms of EXO70 in mammals, resulting in misregulation of exocytosis.  
Endosidin2 is a cell-permeable benzylidene-benzohydrazide based compound that binds to the exocyst component of 70 kDa (EXO70) subunit of exocyst complex and reduces exocytosis and endosomal recycling in plant and mammalian cells.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0590SML2466SML1949
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to light brown
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)