Fortfahren mit
SML0590
Isorhapontigenin
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(E)-3′-Methoxy-3,4′,5-stilbentriol, 3′-Methoxyresveratrol
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 123,00
€ 104,55
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 379,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H14O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.27
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 104,55
Listenpreis€ 123,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
OC1=CC(/C=C/C2=CC=C(O)C(OC)=C2)=CC(O)=C1
InChI
1S/C15H14O4/c1-19-15-8-10(4-5-14(15)18)2-3-11-6-12(16)9-13(17)7-11/h2-9,16-18H,1H3/b3-2+
InChI key
ANNNBEZJTNCXHY-NSCUHMNNSA-N
Biochem/physiol Actions
Isorhapontigenin is a potent antioxidant that attenuates ROS generation.
Isorhapontigenin or 4-methoxyresveratrol is a stilbene derivative isolated from a number of plants including Chinese medical herbs Gnetum Cleistostachyum and Iris Domestica (Belamcanda chinensis, leopard lily), and wine grapes. Similarly to resveratrol, isorhapontigenin is a potent antioxidant that attenuates ROS generation. Also, Isorhapontigenin exhibits pro-apoptopic and anti-cancer activities through downregulation of XIAP (X-linked inhibitor of apoptosis protein).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL84227E4660SML0927
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
color
white to light brown
color
-
color
white to beige
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isorhapontigenin
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the recommended diluent for isorhapontigenin
    1 answer
    1. As listed in the 'PROPERTIES' section, this product can be solubilized at 15 mg/mL in DMSO.