Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 121,00 € 102,85 |
Über diesen Artikel
€ 102,85
Listenpreis€ 121,00Sparen Sie 15%Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=C(C2CC(C3=CC=C(O)C=C3)OC4=C2C=CC(O)=C4)C(O)=C(C(CCCCCCCCCCC)=O)C(O)=C1C(CCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C45H62O8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-36(48)41-43(50)40(44(51)42(45(41)52)37(49)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)35-30-38(31-23-25-32(46)26-24-31)53-39-29-33(47)27-28-34(35)39/h23-29,35,38,46-47,50-52H,3-22,30H2,1-2H3
InChI key
CEJAYJCUSZHYDS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥97% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to light brown | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?