Direkt zum Inhalt
SML1944
Bz-423
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
7-Chloro-1,3-dihydro-5-(4-hydroxyphenyl)-1-methyl-3-(2-naphthalenylmethyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H21ClN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
440.92
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC=C2C(C(C3=CC=C(O)C=C3)=NC(CC4=CC=C(C=CC=C5)C5=C4)C(N2C)=O)=C1
InChI
1S/C27H21ClN2O2/c1-30-25-13-10-21(28)16-23(25)26(19-8-11-22(31)12-9-19)29-24(27(30)32)15-17-6-7-18-4-2-3-5-20(18)14-17/h2-14,16,24,29H,15H2,1H3
InChI key
IJEUIRDNQUQMFU-UHFFFAOYSA-N
Application
Bz-423 has been used as a mitochondrial inner membrane pore (MIMP) reagent to study its effect on oxygen consumption rate (OCR) and ATP synthesis in HepG2 cells.
Biochem/physiol Actions
Bz-423 is an inhibitor of mitochondrial F1F0 ATP synthase. It binds the oligomycin sensitivity conferring protein (OSCP) component of mitochondrial F1F0-ATPase, resulting in superoxide generation and apoptosis. BZ-423 was shown to block multidrug-resistant melanoma cells. In another study, Bz-423 selectively increased superoxide and induced the apoptosis of alloreactive T cells, which arrested established Graft versus Host Disease.
Inhibitor of mitochondrial F1F0-ATP synthase
Bz-423 stimulates mitochondrial inner membrane pore (MIMP) opening in isolated mitochondria.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)