Fortfahren mit
SML1038
MKC-733
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
DDP733, N-(3R)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-4,7-dihydro-7-oxo-thieno[3,2-b]pyridine-6-carboxamide hydrochloride, Pumosetrag
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 302,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H17N3O2S · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
339.84
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 302,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -15 to -20°, c = 1 in H2O
color
white to beige
solubility
H2O: 25 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CNC(C=CS2)=C2C1=O)N[C@@H]3C4CCN(CC4)C3.Cl
InChI
1S/C15H17N3O2S.ClH/c19-13-10(7-16-11-3-6-21-14(11)13)15(20)17-12-8-18-4-1-9(12)2-5-18;/h3,6-7,9,12H,1-2,4-5,8H2,(H,16,19)(H,17,20);1H/t12-;/m0./s1
InChI key
XGVADZZDFADEOO-YDALLXLXSA-N
Biochem/physiol Actions
MKC-733 is a 5-HT3 receptor agonist.
MKC-733 is a 5-HT3 specific agonist.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0766SML2782SML2718
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 25 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
, white to beige to brown
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)