Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 103,00 € 87,55 |
Über diesen Artikel
€ 87,55
Listenpreis€ 103,00Sparen Sie 15%Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
, light yellow to grey to brown
solubility
H2O: 25 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 25 mg/mL, clear | solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility H2O: 25 mg/mL, clear | solubility DMSO: 15 mg/mL, clear |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated |
Biochem/physiol Actions
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SML0904-5MG | 04061833224304 |
| SML0904-25MG | 04061833224298 |