Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 127,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 415,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H26N4O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
454.54
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
film
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
film
color
white to light brown
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N(CC(=O)N(CC)Cc3cnccc3)c2cnc(cc2)OC)c1c(cccc1)C
InChI
1S/C23H26N4O4S/c1-4-26(16-19-9-7-13-24-14-19)23(28)17-27(20-11-12-22(31-3)25-15-20)32(29,30)21-10-6-5-8-18(21)2/h5-15H,4,16-17H2,1-3H3
InChI key
KJPHTXTWFHVJIG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
EMPA is a potent, selective OX2R antagonist (IC50 = 2.3 nM). EMPA binds reversibly to OX2R and inhibits orexin-a and -b-evoked intracellular calcium flux in cells expressing recombinant OX2R, but not OX1R.
EMPA is a potent, selective OX2R antagonist.
Physical form
This product is solubilized for packaging and then dried down for shipment. It would appear as a lyophilized powder or film on the vial. Solvent should be added directly to the vial to prepare their sample for testing.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form film | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| color white to light brown | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?