Fortfahren mit
SML0671
Nitecapone
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-[(3,4-Dihydroxy-5-nitrophenyl)methylene]-2,4-pentanedione, OR-462
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 341,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H11NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.22
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 341,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1c(c(cc(c1)C=C(C(=O)C)C(=O)C)O)O
InChI
1S/C12H11NO6/c1-6(14)9(7(2)15)3-8-4-10(13(18)19)12(17)11(16)5-8/h3-5,16-17H,1-2H3
InChI key
UPMRZALMHVUCIN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Nitecapone is a short-acting inhibitor of catechol-O-methyltransferase (COMT).
Nitecapone is a short-acting inhibitor of catechol-O-methyltransferase (COMT). Nitecapone displays in vivo activity in peripheral tissues, but does not pentrate the blood brain barrier. The compound increases mechanical and thermal nociception, and reduces neuropathic pain in diabetic rats and in a spinal nerve ligation model.
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine and Norepinephrine Metabolism page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N7634N144N149
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), powder
description
>95%, powder
description
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>95%
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
solubility
methanol: 15 mg/mL, DMSO: 17.5 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
methanol: 62.5 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: insoluble, H2O: insoluble
color
white to beige
color
yellow
color
yellow to green
color
off-white to yellow
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)