Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 447,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H15N5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.31
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 447,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, light yellow to dark orange
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C/C(C1=CC=CC=N1)=N\NC2=NC3=C(C=CC=C3)N2C
Biochem/physiol Actions
SI-2 targets the receptor-interacting domain (RID) of steroid receptor coactivators (SRCs) and suppresses cellular transcriptional activity (Effec. conc. >/= 5 nM in cell-based SRC-1, SRC-2, and SRC-3 reporter assays) by downregulating SRCs protein, but not transcript level (Effec. conc. >/= 12.5 nM against SRC-3, >/= 25 nM against SRC-1 and SCR-2 in MDA-MB-468 culture). SI-2 is cytotoxic to breast cancer cultures (IC50 = 1.5 nM/BT-474, 3.4 nM/MDA-MB-468, 22 nM/MCF-7), but not to normal hepatocytes even at 500 nM concentration. SI-2 is reported to be orally available in mice and, when administered intraperitoneally (2 mg/kg b.i.d.), effectively suppress MDA-MB-468-derived tumor expansion in mice in vivowith good pharmacokinetics (Cmax = 30 μM, tmax = 0.25 h, t1/2 = 1.0 h; 20 mg/kg i.p.) and no apparent adverse effects to the animals.
SI-2 targets the receptor-interacting domain (RID) of steroid receptor coactivators (SRCs) and suppresses cellular transcriptional activity.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color , light yellow to dark orange | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?