Fortfahren mit
SML0285
Pleuromutilin
≥95%
Synonym(e):
Drosophilin B, Mutilin 14-glycolate, NSC 121145
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 532,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H34O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
378.50
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
EC Number:
204-747-5
Assay:
≥95%
Form:
powder
€ 532,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
optical activity
[α]/D +30 to +40° (c=1; CH2Cl2)
color
white to beige
solubility
DMSO: >10 mg/mL (warmed)
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@H]1CC[C@@]23CCC(=O)[C@H]2[C@]1(C)[C@@H](C[C@@](C)(C=C)[C@@H](O)[C@@H]3C)OC(=O)CO
InChI
1S/C22H34O5/c1-6-20(4)11-16(27-17(25)12-23)21(5)13(2)7-9-22(14(3)19(20)26)10-8-15(24)18(21)22/h6,13-14,16,18-19,23,26H,1,7-12H2,2-5H3/t13-,14+,16-,18+,19+,20-,21+,22+/m1/s1
InChI key
ZRZNJUXESFHSIO-BKUNHTPHSA-N
Biochem/physiol Actions
Pleuromutilin is an antibiotic natural product that inhibits bacterial protein synthesis by binding to bacterial ribosomes in the peptidyl transferase center and inhibiting peptide bond formation.
Pleuromutilin is an antibiotic natural product that inhibits bacterial protein synthesis.
Pleuromutilin is a diterpene that acts against gram positive bacteria and mycoplasm. It is present in Pleurotus mutilus and Pleurotus passecherianus. Pleuromutilin exhibits its antibacterial action by interfering with the prokaryotic 70S ribosomal subunit and inactivates initiation complex. Pleuromutilin is useful in treating mycoplasma infections in animals.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1141SML2026SML0310
description
≥95%
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥95%
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL (warmed)
solubility
DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL (warmed)
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
-
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)