Fortfahren mit
SML1141
Solasodin
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
Purapuridin, Solancarpidin, Solasod-5-en-3β-ol
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 75,60
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H43NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
413.64
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
204-774-2
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
€ 75,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -88 to -98°, c = 0.2 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1[C@]2(NC[C@H](C)CC2)O[C@@]3([H])C[C@@]4([H])[C@]5([H])CC=C6C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@@]5([H])CC[C@]4(C)[C@]31[H]
InChI
1S/C27H43NO2/c1-16-7-12-27(28-15-16)17(2)24-23(30-27)14-22-20-6-5-18-13-19(29)8-10-25(18,3)21(20)9-11-26(22,24)4/h5,16-17,19-24,28-29H,6-15H2,1-4H3/t16-,17+,19+,20-,21+,22+,23+,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
KWVISVAMQJWJSZ-VKROHFNGSA-N
Application
Solasodine has been used in viability assays.
Biochem/physiol Actions
Solasodine is a neuroprotective antioxidant glycoalkaloid of Solanum species. Solasodine increases superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT),and glutathione (GSH) levels, while reducing lipid peroxidation (LPO) and nitric oxide (NO) levels in the brains of ischemia/reperfusion (I/R)-injury model in rats. Also, Solasonine displayed multiple activities including, anti-cancer and leishmanicidal activities.
Solasodine is a neuroprotective antioxidant; anti-cancer; and leishmanicidal.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL80004PHL8577413264
Solasodin phyproof® Reference Substance
PHL80004
Solasodin
Solanidin phyproof® Reference Substance
PHL85774
Solanidin
form
powder
form
-
form
solid
form
powder or crystals
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Solasodin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)