SML0190
ML133 hydrochloride
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
1-(4-methoxyphenyl)-N-(naphthalen-1-ylmethyl)methanamine hydrochloride, CID 781301 hydrochloride, N-(4-methoxybenzyl)-1-(naphthalen-1-yl)methanamine hydrochloride, SID 85281105 hydrochloride, VU0404943-1 hydrchloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white to tan
Löslichkeit
DMSO: ≥10 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.COc1ccc(CNCc2cccc3ccccc23)cc1
InChI
1S/C19H19NO.ClH/c1-21-18-11-9-15(10-12-18)13-20-14-17-7-4-6-16-5-2-3-8-19(16)17;/h2-12,20H,13-14H2,1H3;1H
InChIKey
NGQIBUUFXDPHKT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Artikel
We offer many products related to potassium channels for your research needs.