Fortfahren mit
SML0021
PDI inhibitor 16F16
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-(2-Chloroacetyl)-2,3,4,9-tetrahydro-1-methyl-1H-pyrido[3,4-b]indole-1-carboxylic acid methyl ester, Methyl 2-(2-chloroacetyl)-1-methyl-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-1-carboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 147,00
€ 124,95
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 579,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H17ClN2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
320.77
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 124,95
Listenpreis€ 147,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: 12 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)C1(C)N(CCc2c1[nH]c3ccccc23)C(=O)CCl
InChI
1S/C16H17ClN2O3/c1-16(15(21)22-2)14-11(7-8-19(16)13(20)9-17)10-5-3-4-6-12(10)18-14/h3-6,18H,7-9H2,1-2H3
InChI key
BCSIRYFYAKLJDK-UHFFFAOYSA-N
Application
PDI inhibitor 16F16 may be used in protein disulfide isomerase-mediated cell signaling studies.
PDI inhibitor 16F16 has been used to inhibit PDI (protein disulfide isomerase) function to examine the functional conservation of PDIs in human embryonic kidney cells.
Biochem/physiol Actions
16F16 is a protein disulfide isomerase (PDI) inhibitor, first identified in a screen for compounds that prevent apoptosis induced by mutant huntingtin protein. 16F16 not only suppressed apoptosis induced by the misfolded protein mutant hungtingtin, it also protected rat neurons from cell death triggered by Aβ peptide. The actions of this inhibitor helped to identify a new mechanism in which a cell death pathway is regulated by protein misfolding via PDI upregulation.
Protein disulfide isomerase (PDI) inhibitor; suppresses apoptosis induced by misfolded proteins
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2234SML1463SML2830
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 12 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to tan
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)