Fortfahren mit
SMB01040
23-Nor-6-oxodemethylpristimerol
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonym(e):
10,11-dihydroxy-2,4a,6a,6a,14a-pentamethyl-8-oxo-1,3,4,5,6,13,14,14b-octahydropicene-2-carboxylic acid, 2-Picenecarboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 360,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H36O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
452.58
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.25
€ 360,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
plant
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
form
solid
mol wt
452.58
solubility
water: slightly soluble
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1cc2c(cc1O)C(=O)C=C3[C@@]4([C@]([C@H]5[C@@](CC4)(CC[C@@](C5)(C)C(=O)O)C)(CC[C@]32C)C)C
InChI key
MEUCDRGPRSOAHE-BRUCSKOJSA-N
General description
2-Picenecarboxylic acid, a friedelane-type triterpenoid, is commonly found in Tripterygium hypoglaucum, Tripterygium wilfordii and Picrasma excelsa.
Application
It is a natural product derived from plant source that finds application in compound screening libraries, metabolomics, phytochemical and biochemical research.
Features and Benefits
  • High quality compound suitable for multiple research applications
  • Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SMB01016SMB01000SMB01031
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
biological source
plant
biological source
plant
biological source
plant
biological source
plant
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
mol wt
452.58
mol wt
472.7
mol wt
300.44
mol wt
264.32
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)