Fortfahren mit
SMB01031
Antheindurolide A
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonym(e):
2(3H)-Furanone, dihydro-3-methylene-4-[3-methyl-4-(tetrahydro-4-methyl-5-oxo-2-furanyl)-2-butenyl]- (9CI)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 191,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H20O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.32
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.25
€ 191,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
plant
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
form
solid
mol wt
264.32
solubility
water: slightly soluble
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1C[C@@H](C(=C)C1=O)C\C=C(\CC2OC(=O)C(C2)C)/C
InChI key
KFKSQOIZZRZEFC-BZFAMWISSA-N
General description
Antheindurolide A, a sesquiterpene lactone, is commonly found in Anthemis indurata, Anthemis arvensis, and Anthemis cotula.
Application
It is a natural product derived from plant source that finds application in compound screening libraries, cell signaling, metabolomics and phytochemical research.
Features and Benefits
  • High quality compound suitable for multiple research applications
  • Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SMB01000SMB01034SMB01035
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
biological source
plant
biological source
plant
biological source
plant
biological source
plant
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
264.32
mol wt
300.44
mol wt
520.44
mol wt
628.62
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)