Fortfahren mit
SMB01022
Vinylphenol, O-[L-Rhamnopyranosyl-(1-6)-β-D-glucopyranoside]
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonym(e):
4-Ethenylphenyl 6-O-(6-deoxyhexopyranosyl)hexopyranoside, 4-ethenylphenyl 6-O-(6-deoxy-alpha-L-mannopyranosyl)-beta-D-Glucopyranoside
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 320,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H28O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
428.43
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.25
€ 320,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
plant
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
form
solid
mol wt
428.43
solubility
water: slightly soluble
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)OC[C@H]2O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)O)Oc3ccc(cc3)C=C
InChI
1S/C20H28O10/c1-3-10-4-6-11(7-5-10)29-20-18(26)16(24)14(22)12(30-20)8-27-19-17(25)15(23)13(21)9(2)28-19/h3-7,9,12-26H,1,8H2,2H3/t9-,12+,13-,14+,15+,16-,17+,18+,19+,20+/m0/s1
InChI key
KVPBAPOAIIQDGQ-XXGVTNRTSA-N
General description
Vinylphenol, O-[L-Rhamnopyranosyl-(1-6)-β-D-glucopyranoside], also known as 4-Ethenylphenyl 6-O-(6-deoxyhexopyranosyl)hexopyranoside, is a phenolic glycoside.
Application
It is a natural product derived from plant source that finds application in compound screening libraries, metabolomics, phytochemical, and biochemical research.
Features and Benefits
  • High quality compound suitable for multiple research applications
  • Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SMB00216SMB01049SMB00160
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
biological source
plant
biological source
-
biological source
plant
biological source
-
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
mol wt
428.43
mol wt
-
mol wt
422.51
mol wt
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)