Fortfahren mit
SMB01049
4′-O-Methylabyssinone V
≥90% (LC/MS-ELSD)
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
4-Methylabyssinone V, 5,7-Dihydroxy-4′-methoxy-3′,5′-diprenylflavanone, Abyssinone V 4′-methyl ether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Spend € 450 — Save 5 %; Spend € 700 — Save 10 %; Spend € 1.500 — Save 15 %*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 191,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H30O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
422.51
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.25
€ 191,00
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
plant
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
form
solid
mol wt
422.51
solubility
water: slightly soluble
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@@H](CC(=O)c3c1cc(cc3O)O)c2cc(c(c(c2)CC=C(C)C)OC)CC=C(C)C
InChI
1S/C26H30O5/c1-15(2)6-8-17-10-19(11-18(26(17)30-5)9-7-16(3)4)23-14-22(29)25-21(28)12-20(27)13-24(25)31-23/h6-7,10-13,23,27-28H,8-9,14H2,1-5H3/t23-/m0/s1
InChI key
JHEBMTRMMJXPTM-QHCPKHFHSA-N
General description
4′-O-Methylabyssinone V, a prenylated flavonone, is a natural product commonly found in plants of Erythrina species. It has shown antioxidant, anti-inflammatory, antimicrobial, and anticancer properties.
Application
It is a natural product derived from plant source that finds application in compound screening libraries, metabolomics, phytochemical and biochemical research.
Features and Benefits
  • High quality compound suitable for multiple research applications
  • Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SMB01047SMB00158SMB00569
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
description
≥85% (LC/MS-UV)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
≥85% (LC/MS-UV)
biological source
plant
biological source
plant
biological source
-
biological source
-
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
422.51
mol wt
402.39
mol wt
-
mol wt
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)