Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Versand in der Regel in 2 Wochen. | € 420,00 |
Über diesen Artikel
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O)CO)O[C@@H](CC[C@]2(C3CC[C@@]4(C2CC=C5[C@]4(CC[C@@]6([C@]5([C@H]([C@@H](CC6)C)C)[H])C(O[C@@H]7O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]7O)O)O)CO)=O)C(O)=O)C)C)C3(C)C
InChI
1S/C42H66O15/c1-19-9-14-41(37(53)57-35-33(50)31(48)29(46)23(18-44)55-35)15-16-42(36(51)52)21(27(41)20(19)2)7-8-25-39(5)12-11-26(38(3,4)24(39)10-13-40(25,42)6)56-34-32(49)30(47)28(45)22(17-43)54-34/h7,19-20,22-35,43-50H,8-18H2,1-6H3,(H,51,52)/t19-,20+,22-,23-,24?,25?,26+,27+,28-,29-,30+,31+,32-,33-,34+,35+,39+,40-,41+,42-/m1/s1
InChI key
LDCLXZSKVDYDBF-NCWMSNPISA-N
General description
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (LC/MS-ELSD) | description ≥95% (LC/MS-ELSD) | description ≥95% (LC/MS-ELSD) | description ≥95% (LC/MS-ELSD) |
| assay ≥95% (LC/MS-ELSD) | assay ≥95% (LC/MS-ELSD) | assay ≥95% (LC/MS-ELSD) | assay ≥95% (LC/MS-ELSD) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| application(s) metabolomics | application(s) metabolomics | application(s) metabolomics | application(s) metabolomics |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 1 mg/mL | solubility DMSO: 1 mg/mL | solubility - | solubility DMSO: 1 mg/mL |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?