Fortfahren mit
SMB00085
Asperulosid
≥95% (LC/MS-ELSD)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 289,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H22O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
414.36
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.25
EC Number:
238-137-5
€ 289,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)OCC1=C[C@@H]2OC(=O)C3=COC(O[C@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H]1[C@H]23
InChI
1S/C18H22O11/c1-6(20)25-4-7-2-9-12-8(16(24)27-9)5-26-17(11(7)12)29-18-15(23)14(22)13(21)10(3-19)28-18/h2,5,9-15,17-19,21-23H,3-4H2,1H3/t9-,10+,11+,12-,13+,14-,15+,17?,18+/m0/s1
InChI key
IBIPGYWNOBGEMH-ZORLMZJFSA-N
General description
Natural product derived from plant source.
Biochem/physiol Actions
Asperuloside has shown potential anti-obesity properties through its suppression of increased white adipose tissue, plasma triglycerides, and free fatty acids in the metabolic syndrome-like mouse model.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL83229SMB00153PHL84202
Asperulosid phyproof® Reference Substance
PHL83229
Asperulosid
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
description
phyproof® Reference Substance
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
description
phyproof® Reference Substance
form
solid
form
-
form
solid
form
solid
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥90.0% (HPLC)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
food and beverages
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Asperulosid
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)