Merck
SMB00273
Sigma-Aldrich
Rubranoside A
≥90% (LC/MS-ELSD)
Größe auswählen
1 MG
€ 414,00
€ 414,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 414,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H34O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
494.53
UNSPSC-Code:
12352205
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
€ 414,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H](CCCCc2ccc(O)c(O)c2)CCc3ccc(O)c(O)c3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C25H34O10/c26-13-21-22(31)23(32)24(33)25(35-21)34-16(8-5-15-7-10-18(28)20(30)12-15)4-2-1-3-14-6-9-17(27)19(29)11-14/h6-7,9-12,16,21-33H,1-5,8,13H2/t16-,21-,22-,23+,24-,25-/m1/s1
InChIKey
LSEDQFLRUJOXDX-SBOHWPTNSA-N
Allgemeine Beschreibung
Natural product derived from plant source.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)