Fortfahren mit
SMB00536
Hellebrigenin-3-O-β-glucoside
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonym(e):
Hellebrigenin glucoside, Hellebrigenin-D-glucose
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 466,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H42O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
578.65
UNSPSC Code:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
€ 466,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1C=CC([C@@H]2[C@@]3(C)CC[C@]([H])([C@]4(C=O)[C@](O)(CC5)C[C@@H](O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O6)CO)O)O)O)CC4)[C@]5([H])[C@@]3(O)CC2)=CO1
InChI
1S/C30H42O11/c1-27-8-5-19-20(30(27,38)11-7-18(27)16-2-3-22(33)39-14-16)6-10-29(37)12-17(4-9-28(19,29)15-32)40-26-25(36)24(35)23(34)21(13-31)41-26/h2-3,14-15,17-21,23-26,31,34-38H,4-13H2,1H3/t17-,18+,19-,20+,21+,23+,24-,25+,26+,27+,28-,29-,30-/m0/s1
InChI key
AXUYMUBJXHVZEL-DBOUUHTQSA-N
General description
Natural product derived from plant source.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SMB00523SMB00180SMB00137
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)