Merck
SMB00198
Sigma-Aldrich
Conifegrol
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonym(e):
O-geranylconiferyl alcohol
Größe auswählen
1 MG
€ 407,00
€ 407,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 407,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H28O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
316.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352205
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
€ 407,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COc1cc(\C=C\CO)ccc1OC\C=C(/C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C20H28O3/c1-16(2)7-5-8-17(3)12-14-23-19-11-10-18(9-6-13-21)15-20(19)22-4/h6-7,9-12,15,21H,5,8,13-14H2,1-4H3/b9-6+,17-12+
InChIKey
UJQXYSRVSXKEES-YIERNNEGSA-N
Allgemeine Beschreibung
Natural product derived from plant source.
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
H Shibuya et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 40(9), 2325-2330 (1992-09-01)
Two new phenylpropanoids, named O-geranylsinapyl alcohol (1) and O-geranylconiferyl alcohol (2), and a new acid amide, named hazeleamide (3), were isolated from the bark of Fagara rhetza (Rutaceae), an Indonesian medicinal plant from Flores Island, Indonesia. The chemical structures of