Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Versand in der Regel in 2 Wochen. | € 299,00 |
Über diesen Artikel
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1cc(ccc1O)[C@H](O)[C@@H](C)Oc2c(OC)cc(CC=C)cc2OC
InChI
1S/C21H26O6/c1-6-7-14-10-18(25-4)21(19(11-14)26-5)27-13(2)20(23)15-8-9-16(22)17(12-15)24-3/h6,8-13,20,22-23H,1,7H2,2-5H3/t13-,20-/m1/s1
InChI key
ULZFTGWWPHYLGI-ZUOKHONESA-N
General description
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (LC/MS-ELSD) | description ≥95% (LC/MS-ELSD) | description ≥95% (LC/MS-ELSD) | description ≥95% (LC/MS-ELSD) |
| assay ≥95% (LC/MS-ELSD) | assay ≥95% (LC/MS-ELSD) | assay ≥95% (LC/MS-ELSD) | assay ≥95% (LC/MS-ELSD) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| application(s) metabolomics | application(s) metabolomics | application(s) metabolomics | application(s) metabolomics |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
![4-[2-(4-Allyl-2,6-dimethoxyphenoxy)-1-hydroxypropyl]-2-methoxyphenol ≥95% (LC/MS-ELSD)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/103/717/7c015be4-f4aa-4720-b290-f5eaaaae5de4/640/7c015be4-f4aa-4720-b290-f5eaaaae5de4.png)