Fortfahren mit
SMB00073
Bergenin
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonym(e):
Cuscutin, Vakerin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 354,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H16O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
328.27
UNSPSC Code:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
€ 354,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@@H]2[C@H](OC(=O)c3c2c(c(c(c3)O)OC)O)[C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O
InChI
1S/C14H16O9/c1-21-11-5(16)2-4-7(9(11)18)12-13(23-14(4)20)10(19)8(17)6(3-15)22-12/h2,6,8,10,12-13,15-19H,3H2,1H3/t6-,8-,10+,12+,13-/m1/s1
InChI key
YWJXCIXBAKGUKZ-HJJNZUOJSA-N
General description
Natural product derived from plant source.
Biochem/physiol Actions
Bergenin displays antinociceptive and anti-inflammatory properties, in addition to its use in folk medicines as a potent hepatoprotective agent. Bergenin acts by inhibiting the formation of interleukin 1beta and TNF-α, which suggests its potential use for controling inflammatory pain.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL89580SML38441623229
Bergenin phyproof® Reference Substance
PHL89580
Bergenin
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
description
phyproof® Reference Substance
description
≥97% (NMR)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥97% (NMR)
assay
-
form
solid
form
solid
form
liquid
form
powder
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical small molecule
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bergenin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)