Wichtige Dokumente
SHC216
MISSION® TRC2 pLKO.5-puro Non-Target shRNA Control Plasmid DNA
Targets no known genes from any species
Synonym(e):
MISSION® Control Vectors, negative control, negative shRNA control, non-target control, non-target shRNA, non-target shRNA control, shRNA control
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Konzentration
500 ng/μL in TE buffer; DNA (10μg of plasmid DNA)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Rechtliche Hinweise
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)