Fortfahren mit
SCP0245
Substance P Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized, Tyr⁸
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 113,00
5 mg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 418,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C63H98N18O14S1
Molekulargewicht:
1363.63
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.32
€ 113,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
[Tyr8]-Substance P,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥70%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Substance P is a tachykinin family 11 amino acid neuropeptide involved in neurotransmission and neuromodulation. Substance P acts via the neurokinin-1 receptor (NK1-receptor, NK1R). [Tyr8]-Substance P is used as a biologically active analogue of Substance P. [Tyr8] SP is often used as a radioligand tracer in studies of Substance P binding and distribution.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCP0244SCP0207SCP0260
description
-
description
-
description
-
description
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
composition
Peptide Content, ≥70%
composition
Peptide Content, ≥72%
composition
Peptide Content, ≥72%
composition
Peptide Content, ≥75%
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)