Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Versand in der Regel in 2 Wochen. | € 204,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C40H55N7O11S1
Molekulargewicht:
841.97
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.32
€ 204,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
[Succinyl-Asp6,Me-Phe8]-Senktide Substance P 6-11,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥75%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Senktide (succinyl-[Asp6,Me-Phe8] substance P (6-11)), a substance P analogue, is used as a selective agonist of tachykinin NK-3 (or SP-N) receptors.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light |
| composition Peptide Content, ≥75% | composition Peptide Content, ≥72% | composition Peptide Content, ≥70% | composition Peptide Content, ≥75% |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
![[Succinyl-Asp6,Me-Phe8]-Senktide Substance P 6-11](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/396/225/f5f451cd-0dff-471a-8786-965cbdaf4061/640/f5f451cd-0dff-471a-8786-965cbdaf4061.jpg)
![[Sar9]-Substance P](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/101/115/51762a35-9adb-4311-bb38-c71adeeed4c0/640/51762a35-9adb-4311-bb38-c71adeeed4c0.jpg)
![[Tyr8]-Substance P](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/285/126/cecdabab-b085-499e-acc5-94ab5ca9bb92/640/cecdabab-b085-499e-acc5-94ab5ca9bb92.jpg)