Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 μg | Versand in der Regel in 2 Wochen. | € 152,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C149H246N44O42S1
Molekulargewicht:
3357.88
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352209
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥72%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Growth Hormone Releasing Factor (GHRF) is an amino acid peptide that induces the release of growth hormone via GPCR receptor GHRH-R. N-terminal fragments and modified fragments are used to study the biological roles of GHRF.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light |
| composition Peptide Content, ≥72% | composition Peptide Content, ≥70% | composition Peptide Content, ≥72% | composition Peptide Content, ≥72% |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
![[D-Ala2]-Growth Hormone Releasing Factor 1-29 amide human](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/425/958/5625d4d1-aa4a-42c0-a2f9-ff450404f2fe/640/5625d4d1-aa4a-42c0-a2f9-ff450404f2fe.jpg)
![[His1,Nle27]-Growth Hormone Releasing Factor 1-32 amide human](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/481/938/cbfe506b-61ad-4e5f-857a-c06d4bc6d480/640/cbfe506b-61ad-4e5f-857a-c06d4bc6d480.jpg)
![[D-Val22]-Endothelin 1 Big 16-38 human](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/383/844/be6c445a-c32b-42bd-ba1c-b3e0470f508e/640/be6c445a-c32b-42bd-ba1c-b3e0470f508e.jpg)
![[D-Phe2,D-Ala6]-LH-RH](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/204/651/eade869b-55a9-47b1-bf5a-0e4fc2da7c72/640/eade869b-55a9-47b1-bf5a-0e4fc2da7c72.jpg)