Fortfahren mit
SCP0139
Caspase 8 Substrate, fluorogenic
≥95% (HPLC), lyophilized
Synonym(e):
Ac-VETD-AMC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 194,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H39N5O12
Molekulargewicht:
661.66
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
€ 194,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Caspase 8 Substrate, fluorogenic,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥67%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CASP8(841)
Application
Fluorogenic caspase 8 substrate has been used to measure caspase 8 activity in Jurkat cell lysates.
Biochem/physiol Actions
The peptide Ac-Val-Glu-Thr-Asp-AMC, or Ac-VETD-AMC, is a fluorogenic, modified peptide substrate for caspase 8.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCP0096SCP0102SCP0093
description
-
description
-
description
-
description
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
composition
Peptide Content, ≥67%
composition
Peptide Content, ≥80%
composition
Peptide Content, ≥80%
composition
Peptide Content, ≥80%
Gene Information
human ... CASP8(841)
Gene Information
human ... CASP8(841)
Gene Information
-
Gene Information
human ... CASP8(841), CASP9(842)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)