Fortfahren mit
SCP0180
[D-Lys6]-LH-RH
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 187,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C59H84N18O13
Molekulargewicht:
1253.41
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352209
€ 187,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥70%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Luteinizing-hormone-releasing hormone (LHRH) (GnRH) is a decapeptide (pyroQHWSYKLRPG-NH2) trophic hormone that regulates the release of follicle-stimulating hormone (FSH) and luteinizing hormone (LH) from the anterior pituitary. Various analogues have been developed using D-amino acids to increase resistance to degradation. These analogues are used as potential targeting agents in the development of chemotherapies and as possible agonists and antagonist of the LHRH receptor.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCP0181SCP0125SCP0124
description
-
description
-
description
-
description
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
composition
Peptide Content, ≥70%
composition
Peptide Content, ≥72%
composition
Peptide Content, ≥60%
composition
Peptide Content, ≥62%
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)